Learn More
N-Alilmetilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421850 1 g 1 g
11431850 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421850 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27551.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-37-2 | C4H9N | 71.123 g/mol
N-Allylmethylamine is used in the production of N-allyl-alfa,alfa-dichloro-N-methylacetamide. It is used as a functional monomer to coordinate with Cd(II)/Zn(II) ions to get the poly methyl methacrylate -butyl methacrylate - N-allylmethylamine (PMBA) films, which is useful as building blocks to fabricate a photo-catalytic cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-alilmetilamina se utiliza en la producción de N-alil-alfa,alfa-dicloro-N-metilacetamida. Se utiliza como monómero funcional para coordinar con iones Cd(II)/Zn(II) y obtener las películas de polimetilmetacrilato-metacrilato de butilo-N-alilmetilamina (PMBA), que es útil como compuesto básico para fabricar una célula fotocatalítica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-37-2
Fórmula molecular C4H9N
Peso molecular (g/mol) 71.123
Número MDL MFCD00008641
Clave InChI IOXXVNYDGIXMIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-allylmethylamine, n-methylallylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl, allylmethylamine, methylallylamine, n-methyl-2-propen-1-amine, n-allyl-n-methylamine, methyl prop-2-en-1-yl amine, allylamine, n-methyl-7ci,8ci, 2-propen-1-amine, n-methyl-9ci
PubChem CID 69391
Nombre IUPAC N-metilprop-2-en-1-amina
SMILES CNCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Allylmethylamine
Densidad 0.748
Punto de ebullición 61°C to 62°C
Temperatura de inflamación −8°C (−18°F)
Índice de refracción 1.412
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.12
Porcentaje de pureza 96%