Learn More
N-Alilanilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492168 5 g 5 g
15402178 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55821.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 589-09-3 | C9H11N | 133.19 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-09-3
Fórmula molecular C9H11N
Peso molecular (g/mol) 133.19
Número MDL MFCD00008638
Clave InChI LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-allylaniline, n-allyl-aniline, benzenamine, n-2-propenyl, unii-q7s639gwxg, n-prop-2-en-1-ylaniline, q7s639gwxg, phenylprop-2-enylamine, nyl, allylphenylamine, allyl-phenyl-amine
PubChem CID 68525
SMILES C=CCNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Allylaniline
Color Incoloro a marrón
Densidad 0.982 g/mL
Punto de ebullición 218°C to 220°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Fórmula lineal C6H5NHCH2CH=CH2
Índice de refracción 1.563
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC N-prop-2-enilanilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Allylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Allylaniline