Learn More
N-Alil-N'-(2-hidroxietil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11375149 250 g 250 g
11365149 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11375149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18161.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 105-81-7 | C6H12N2OS | 160.235 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-81-7
Fórmula molecular C6H12N2OS
Peso molecular (g/mol) 160.235
Número MDL MFCD00002838
Clave InChI VUVPNTYTOUGMDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-allyl-3-2-hydroxyethyl-2-thiourea, 1-allyl-3-2-hydroxyethyl thiourea, thiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-2-propenyl, n-allyl-n'-2-hydroxyethyl thiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-allylthiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-2-propenylthiourea, n-allyl-n'-2-hydroxyethylthiourea, urea, 1-allyl-3-2-hydroxyethyl-2-thio, n-allyl-n'-beta-hydroxyethyl thiourea
PubChem CID 2735273
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxietil)-3-prop-2-eniltiourea
SMILES C=CCNC(=S)NCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Allyl-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea
Punto de fusión 77°C to 79°C
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.24
Porcentaje de pureza 97%