Learn More
N-alil-3-cloro-10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine |
| CAS | 1425793-87-8 |
| Fórmula molecular | C17 H16 Cl N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. G (EP), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 3-chloro-10,11-dihydro-5-(2-propen-1-yl)- (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16ClN/c1-2-11-19-16-6-4-3-5-13(16)7-8-14-9-10-15(18)12-17(14)19/h2-6,9-10,12H,1,7-8,11H2 |
| SMILES | Clc1ccc2CCc3ccccc3N(CC=C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-11-prop-2-enil-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 269.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.0971 |