Learn More
N-alil-2-cloro-acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Allyl-2-chloro-acetamide |
| CAS | 13269-97-1 |
| Fórmula molecular | C5 H8 Cl N O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8ClNO/c1-2-3-7-5(8)4-6/h2H,1,3-4H2,(H,7,8) |
| SMILES | ClCC(=O)NCC=C |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-prop-2-enilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 133.576 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.029 |