Learn More
N-alil-1,7-dideazaadenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Allyl-1,7-dideazaadenine |
| CAS | 640735-22-4 |
| Fórmula molecular | C10H11N3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-Allylamino-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, N-2-Propen-1-yl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11N3/c1-2-5-11-9-4-7-13-10-8(9)3-6-12-10/h2-4,6-7H,1,5H2,(H2,11,12,13) |
| SMILES | C=CCNc1ccnc2[nH]ccc12 |
| Nombre IUPAC | N-prop-2-enil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 173.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0953 |