Learn More
N-Alquil(C12-16)-N-Benzil-N,N-Dimetilamonio Cloruro (grado técnico), TRC
Código de producto. 30008092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008092 10 g 10 g
30011424 5 g 5 g
30006432 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008092 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57513810G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68424-85-1
Fórmula molecular C17H30ClN
Peso molecular (g/mol) 283.88
Nombre IUPAC bencil-dimetil-tetradecilazanio; cloruro
SMILES CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Alkyl(C12-16)-N-Benzyl-N,N-Dimethylammonium Chloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1