Learn More
[N-Acriloilamino)fenil] mercurio cloruro, 90%, TRC
Código de producto. 17957079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17957079 10 mg 10 miligramos
17959299 1 mg 1 miligramo
17948159 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17957079 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA19138010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72136-45-9
Fórmula molecular C9H8ClHgNO
Peso molecular (g/mol) 382.21
Sinónimo Chloro[4-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]phenyl]mercury, N-Phenyl-2-propenamide Mercury Complex, APM;
Nombre IUPAC cloro-[4-(prop-2-enenoilamino)fenilo] mercurio
SMILES C=CC(NC1=CC=C([Hg]Cl)C=C1)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material [(N-Acryloylamino)phenyl]mercuric Chloride
Nombres de analitos o componentes [(N-Acryloylamino)phenyl]mercuric Chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8NO.ClH.Hg/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8;;/h2,4-7H,1H2,(H,10,11);1H;/q;;+1/p-1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics