Learn More
N-Acriloxisucinimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | N-Acryloxysuccinimide |
| Punto de fusión | 69.0°C |
| Color | Amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,hexane,ethyl acetate |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.14 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- N-Acryloxysuccinimide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.