Learn More
N-acetiltirosina (N-acetil-L-tirosina), Mikromol™
Código de producto. 17900596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17900596 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17900596 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3571.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-acetiltirosina (N-acetil-L-tirosina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-tyrosine
CAS 537-55-3
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl-L-tyrosine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H13 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-Acetyltyrosine, (2S)-2-(Acetylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, Tyrosine, N-acetyl-, L- (6CI,8CI), (+)-(2S)-2-(Acetylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (2S)-2-Acetylamino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, L-N-Acetyltyrosine, N-Acetyl-L-tyrosine, N-Acetyltyrosine, NSC 10853, Tyr-Excel
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-10(11(15)16)6-8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,15,16)/t10-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-acetamido-3-(4-hidroxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 223.23
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0845 g/mol