Learn More
N-acetiltizanidina, Mikromol™
Código de producto. 17992436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17992436 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17992436 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0887.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-acetiltizanidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyltizanidine
CAS 173532-15-5
Nombres de analitos o componentes N-Acetyltizanidine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H10 Cl N5 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-Acetyltizanidine, Tizanidine Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10ClN5OS/c1-6(18)17-5-4-13-11(17)14-9-7(12)2-3-8-10(9)16-19-15-8/h2-3H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
SMILES CC(=O)N1CCN=C1Nc2c(Cl)ccc3nsnc23
Nombre IUPAC 1-[2-[(5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-il)amino]-4,5-dihidroimidazol-1-il]etanona
Peso molecular (g/mol) 295.75
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0295 g/mol