Learn More
N-Acetiltiourea, +99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11434707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434707 500 g 500 g
11414707 25 g 25 g
11424707 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21198.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-08-2
Fórmula molecular C3H6N2OS
Peso molecular (g/mol) 118.154
Número MDL MFCD00004937
Clave InChI IPCRBOOJBPETMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-acetylthiourea, acetylthiourea, 1-acetylthiourea, 1-acetyl-2-thiourea, acetothiourea, n-acetyl-2-thiourea, acetamide, n-aminothioxomethyl, n-acetylthiocarbamide, urea, 1-acetyl-2-thio, acetylthiocarbamide
PubChem CID 2723593
Nombre IUPAC N-carbamotioilacetamida
SMILES CC(=O)NC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylthiourea
Punto de fusión 165°C to 169°C
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Número UN UN2811
Beilstein 969960
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.16
Porcentaje de pureza ≥99%