Learn More
N-acetiltiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432827 500 g 500 g
15412827 25 g 25 g
15422827 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15432827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047008.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 591-08-2 | C3H6N2OS | 118.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-08-2
Fórmula molecular C3H6N2OS
Peso molecular (g/mol) 118.154
Número MDL MFCD00004937
Clave InChI IPCRBOOJBPETMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-acetylthiourea, acetylthiourea, 1-acetylthiourea, 1-acetyl-2-thiourea, acetothiourea, n-acetyl-2-thiourea, acetamide, n-aminothioxomethyl, n-acetylthiocarbamide, urea, 1-acetyl-2-thio, acetylthiocarbamide
PubChem CID 2723593
Nombre IUPAC N-carbamotioilacetamida
SMILES CC(=O)NC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylthiourea
Punto de fusión 165°C to 169°C
Color Crema
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Número UN UN2811
Beilstein 969960
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino crema pálido