Learn More
N-Acetilsulfatiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetylsulfathiazole |
| CAS | 127-76-4 |
| Fórmula molecular | C11H11N3O3S2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[4-[(2-Thiazolylamino)sulfonyl]phenyl]acetamide, 2-(p-Acetamidobenzenesulfonamido)thiazole, Acetylsulfathiazole, N4-Acetylsulfathiazole, p-Acetylamino-N-(2-thiazolyl)benzenesulfonamide; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N3O3S2/c1-8(15)13-9-2-4-10(5-3-9)19(16,17)14-11-12-6-7-18-11/h2-7H,1H3,(H,12,14)(H,13,15) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2 |
| Nombre IUPAC | N-[4-(1,3-tiazol-2-ilsulfamoil)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 297.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.0242 |