Learn More
N-acetilsulfatiazol-d4 (principal), TRC
Código de producto. 30326793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326793 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30326793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18797650MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylsulfathiazole-d4
CAS 1020718-91-5
Fórmula molecular C11 2H4 H7 N3 O3 S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo N-Acetylsulfathiazole D4
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N3O3S2/c1-8(15)13-9-2-4-10(5-3-9)19(16,17)14-11-12-6-7-18-11/h2-7H,1H3,(H,12,14)(H,13,15)/i2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2nccs2
Nombre IUPAC N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(1,3-tiazol-2-ilsulfamoil)fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 301.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0493