Learn More
Cloruro de N-acetilsulfanililo, 99 %
Código de producto. 10215440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10215440 500 g Frasco de vidrio 500 g
10417740 100 g Frasco de vidrio 100 g
10434565 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10215440 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 150725000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    89.65€ / 500 g
    Ahorro 11.35€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 121-60-8 | C8H8ClNO3S | 233,67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-60-8
Fórmula molecular C8H8ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 233.67
Número MDL MFCD00007442
Clave InChI GRDXCFKBQWDAJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-acetylsulfanilyl chloride, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl chloride, dagenan chloride, 4-acetylamino benzenesulfonyl chloride, 4-acetamidophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-acetylamino, acetylsulfanilyl chloride, p-acetamidobenzenesulfonyl chloride, n-acetylsulphanilyl chloride, p-acetaminobenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 8481
Nombre IUPAC Cloruro de 4-acetamidobencenosulfonilo
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Acetylsulfanilyl chloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 145.0°C to 148.0°C
Color Crema beige a blanco
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 4-(CH3CONH)C6H4SO2Cl
Cantidad 500 g
Beilstein 14, 702
Fieser 01,3
Índice Merck 15, 95
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylene dichloride,,alcohol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.67
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino granular o cristales
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Acetylsulfanilyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Acetylsulfanilyl chloride
RU– Solo para uso en investigación