Learn More
N-acetilsulfamerazina, TRC
Código de producto. 30133273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133273 50 mg 50 miligramos
17980355 10 mg 10 miligramos
17923965 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18782050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-73-1
Fórmula molecular C13H14N4O3S
Peso molecular (g/mol) 306.34
Sinónimo Sulfamerazine-N-acetyl, Acetanilide, 4'-[(4-methyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]- (6CI,7CI,8CI), N-[4-[[(4-Methyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, 4'-[(4-Methyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]acetanilide, Acetylsulfamerazine, N4-Acetylsulfamerazine, Sulfamelazine
Nombre IUPAC N-[4-[(4-metilpirimidina-2-il)sulfamoil]fenil]acetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccc(C)n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylsulfamerazine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N4O3S/c1-9-7-8-14-13(15-9)17-21(19,20)12-5-3-11(4-6-12)16-10(2)18/h3-8H,1-2H3,(H,16,18)(H,14,15,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0787