Learn More
N-acetilsulfamerazina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetylsulfamerazine-d4 |
| CAS | 189896-03-4 |
| Fórmula molecular | C13 D4 H10 N4 O3 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N4O3S/c1-9-7-8-14-13(15-9)17-21(19,20)12-5-3-11(4-6-12)16-10(2)18/h3-8H,1-2H3,(H,16,18)(H,14,15,17)/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2nccc(C)n2 |
| Nombre IUPAC | N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[(4-metilpirimidin-2-il)sulfamoil]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 310.365 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.104 |