Learn More
N-Acetylputrescine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16494748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494748 10 mg 10 miligramos
16407477 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16494748 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113100
MedChemExpress N-Acetylputrescine hydrochloride is a putrescine derivative.
N-Acetylputrescine hydrochloride is a putrescine derivative.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylputrescine hydrochloride
Forma física Powder
CAS 18233-70-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H15ClN2O
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1500.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 200 mg/mL (1200.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NCCCCN)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 166.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.65
Porcentaje de pureza 98.0%