Learn More
Tocris Bioscience™ N-Acetylpuromycin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18770288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18770288 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18770288 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5679/10
Downregulates SnoN and Ski protein expression; promotes TGF-β signaling
N-Acetylpuromycin downregulates SnoN and Ski protein expression; promotes TGF-β signaling, independently of MAPK activation. Does not bind ribosomes or block protein synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3′-[[(2S)-2-(Acetylamino)-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]-3′-deoxy-N,N-dimethyladenosine
CAS 22852-13-7
Cantidad 10 mg
Objetivo Additional TGF-beta Receptor Products
Fórmula molecular C24H31N7O6
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.55
Pureza >98%