Learn More
N-acetilprocainamida, Mikromol™
Código de producto. 30052489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052489 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052489 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0550.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-acetilprocainamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylprocainamide
CAS 32795-44-1
Nombres de analitos o componentes N-Acetylprocainamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H23 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Acetylprocainamide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N3O2/c1-4-18(5-2)11-10-16-15(20)13-6-8-14(9-7-13)17-12(3)19/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19)
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1
Nombre IUPAC 4-acetamido-N-[2-(dietilamino)etil]benzamida
Peso molecular (g/mol) 277.36
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.179 g/mol