Learn More
N-Acetylprocainamide, MedChemExpress
Código de producto. 16438616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16438616 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1109
MedChemExpress N-Acetylprocainamide is a class III antiarrhythmic, which blocks K+ channels.
N-Acetylprocainamide is a class III antiarrhythmic, which blocks K+ channels.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylprocainamide
CAS 32795-44-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H23N3O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Acecainide NAPA
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (360.54 mM)
SMILES O=C(NCCN(CC)CC)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 277.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.36
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation