Learn More
N-acetilprocainamida, LoGiCal
Código de producto. 30457575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457575 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457575 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0550.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylprocainamide
CAS 32795-44-1
Nombres de analitos o componentes N-Acetylprocainamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H23 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Acetylprocainamide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N3O2/c1-4-18(5-2)11-10-16-15(20)13-6-8-14(9-7-13)17-12(3)19/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19)
Tipo de solución Neat
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1
Nombre IUPAC 4-acetamido-N-[2-(dietilamino)etil]benzamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 277.36
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.179 g/mol