Learn More
Clorhidrato de N-acetilprocainamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetylprocainamide Hydrochloride |
| CAS | 34118-92-8 |
| Fórmula molecular | C15H24ClN3O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4'-[[2-(Diethylamino)ethyl]carbamoyl]-acetanilide Monohydrochloride, 4-(Acetylamino)-N-[2-(diethylamino)ethyl]-benzamide Monohydrochloride, Acecainide Hydrochloride, ASL 601 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23N3O2.ClH/c1-4-18(5-2)11-10-16-15(20)13-6-8-14(9-7-13)17-12(3)19;/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19);1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-acetamido-N-[2-(dietilamino)etil]benzamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 313.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.1557 |