Learn More
N-acetilprocainamida 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30458399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30458399 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458399 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0550.0301
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylprocainamide
CAS 32795-44-1
Nombres de analitos o componentes N-Acetylprocainamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H23 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-Acetylprocainamide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N3O2/c1-4-18(5-2)11-10-16-15(20)13-6-8-14(9-7-13)17-12(3)19/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19)
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1
Nombre IUPAC 4-acetamido-N-[2-(dietilamino)etil]benzamida
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 277.36
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.179 g/mol