Learn More
N-acetilpiperazina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Acetylpiperazine-3,3,5,5-D4 |
| CAS | 1398065-90-1 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H8 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Acetylpiperazine-3,3,5,5-d4, 1-Acetylpiperazine-3,3,5,5-D4, 1-(1-Piperazinyl-3,3,5,5-d4)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O/c1-6(9)8-4-2-7-3-5-8/h7H,2-5H2,1H3/i2D2,3D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])CN(CC([2H])([2H])N1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-(3,3,5,5-tetradeuteriopiperazin-1-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 132.197 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.12 |