Learn More
N-acetilfenilefrina, Mikromol™
Descripción
N-acetilfenilefrina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetylphenylephrine |
| CAS | 58952-80-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Acetylphenylephrine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Acetamide, N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methyl-, Acetamide, N-[2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methyl-, (R)- (9CI), N-Acetylphenylephrine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(13)12(2)7-11(15)9-4-3-5-10(14)6-9/h3-6,11,14-15H,7H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[(2R)-2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)etil]-N-metilacetamida |
| Mostrar más |