Learn More
N-Acetylornithine, MedChemExpress
Código de producto. 16465566
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16465566 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16465566 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113080
MedChemExpress N-Acetylornithine is an intermediate in the enzymatic biosynthesis of the amino acid L-arginine from L-glutamate.
N-Acetylornithine is an intermediate in the enzymatic biosynthesis of the amino acid L-arginine from L-glutamate.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylornithine
Forma física Powder
CAS 6205-08-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H14N2O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (574.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES NCCC[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 174.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 97.0%