Learn More
Ácido N-acetilneuramínico, TRC
Código de producto. 30325174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325174 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30325174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA187000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylneuraminic acid
CAS 131-48-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11 H19 N O9
Cantidad 100 mg
Sinónimo Neuraminic acid, N-acetyl-, D-glycero-D-galacto-2-Nonulosonic acid, 5-(acetylamino)-3,5-dideoxy-, D-glycero-D-galacto-Nonulosonic acid, 5-acetamido-3,5-dideoxy- (8CI), Lactaminic acid (7CI), N-Acetylneuraminic acid, 5-N-Acetyl-D-neuraminic acid, 5-N-Acetylneuraminic acid, Aceneuramic acid, Acetylneuraminic acid, N-Acetyl-D-neuraminic acid, N-Acetylneuramic acid, N-Acetylsialic acid, NANA, UX 001
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-8(5(15)2-6(16)11(20)21)10(19)9(18)7(17)3-13/h5,7-10,13,15,17-19H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,20,21)/t5-,7+,8+,9+,10+/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@H]([C@@H](O)CC(=O)C(=O)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Nombre IUPAC Ácido (4S,5R,6R,7S,8R)-5-acetamido-4,6,7,8,9-pentahidroxi-2-oxononanoico
Peso molecular (g/mol) 309.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.106
Porcentaje de pureza >95