Learn More
Éster metílico del ácido N-acetilneuramínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetylneuraminic Acid Methyl Ester |
| CAS | 22900-11-4 |
| Fórmula molecular | C12 H21 N O9 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21NO9/c1-5(15)13-8-6(16)3-12(20,11(19)21-2)22-10(8)9(18)7(17)4-14/h6-10,14,16-18,20H,3-4H2,1-2H3,(H,13,15)/t6-,7+,8+,9+,10+,12-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@]1(O)C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2,4-dihidroxi-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]oxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 323.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.1216 |