Learn More
N-Acetylneuraminic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16442459
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442459 1 g 1 g
16418936 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16442459 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYI0400
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress N-Acetylneuraminic acid is a nine-carbon, sialic acid monosaccharide commonly found in glycoproteins on cell membranes and in glycolipids such as gangliosides in mammalian cells.
N-Acetylneuraminic acid is a nine-carbon, sialic acid monosaccharide commonly found in glycoproteins on cell membranes and in glycolipids such as gangliosides in mammalian cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylneuraminic acid
Forma física Solid
CAS 131-48-6
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H19NO9
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo NANA Lactaminic acid
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (323.34 mM)
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O)CC(C(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 309.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.27
Porcentaje de pureza 95.0%