Learn More
Ácido n-ácetilneuramínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10276520 25 mg Frasco de vidrio 25 miligramos
10397980 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10276520 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227040250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-48-6
Fórmula molecular C11H19NO9
Peso molecular (g/mol) 309.271
Número MDL MFCD00006620
Clave InChI SQVRNKJHWKZAKO-LFIUDZTESA-N
Sinónimo n-acetylneuramic acid, spectrum_000450, spectrum2_000559, spectrum4_000432, spectrum5_001326, spectrum2300147, 2s,4s,5s,6s-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-2r-1,2,3-trihydroxypropyl oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 126963458
Nombre IUPAC ácido (4S,5S,6R)-5-acetamido-2,4-dihidroxi-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]oxano-2-carboxílico
SMILES CC(=O)NC1C(CC(OC1C(C(CO)O)O)(C(=O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylneuraminic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 mg
Índice Merck 15, 8623
Rotación específica -30° to -34° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.26
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo