Learn More
Ácido N-(-)-acetilneuraminico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388845 25 mg 25 miligramos
11398845 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388845 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13950.MB
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El ácido N-acetilneuramínico es útil biológicamente en la neurotransmisión, la extravasación de leucocitos, las infecciones virales o bacterianas y el reconocimiento de carbohidratos y proteínas. Neu5Ac se utiliza para estudiar su bioquímica, metabolismo y captación. Neu5Ac se utiliza en el desarrollo de nanotransportadores.
Este Thermo Scientific El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific .
Aplicaciones
el ácido N-acetilneuraminico es útil biológicamente en la neurotransmisión, la extravasación de leucocitos, las infecciones virales o bacterianas y el reconocimiento de carbohidratos-proteínas. Neu5Ac se utiliza para estudiar su bioquímica, metabolismo y absorción in vivo e in vitro. Neu5Ac se emplea para el desarrollo de nanocarriers.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-48-6
Fórmula molecular C11H19NO9
Peso molecular (g/mol) 309.271
Número MDL MFCD00006620
Clave InChI SQVRNKJHWKZAKO-LFIUDZTESA-N
Sinónimo n-acetylneuramic acid, spectrum_000450, spectrum2_000559, spectrum4_000432, spectrum5_001326, spectrum2300147, 2s,4s,5s,6s-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-2r-1,2,3-trihydroxypropyl oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 126963458
Nombre IUPAC ácido (4S,5S,6R)-5-acetamido-2,4-dihidroxi-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]oxano-2-carboxílico
SMILES CC(=O)NC1C(CC(OC1C(C(CO)O)O)(C(=O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(-)-Acetylneuraminic acid
Punto de fusión ∽185°C (decomposition)
Cantidad 25 mg
Beilstein 1716283
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,8484
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml).
Rotación óptica −32° (c=0.5 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.28
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación