Learn More
N-acetilmorfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetylmorpholine |
| CAS | 1696-20-4 |
| Fórmula molecular | C6H11NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Morpholinyl)ethanone (ACI), Morpholine, 4-acetyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 1-(Morpholin-4-yl)ethan-1-one, 1-(Morpholin-4-yl)ethanone, 1-Morpholinoethan-1-one, 1-Morpholinoethanone, 4-Acetylmorpholine, Acetomorpholide, N-Acetylmorpholine, NSC 2764 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)N1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-morfolín-4-iletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 129.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.079 |