Learn More
N-Acetilmorfolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11481127
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11481127 100 g 100 g
11471127 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11481127 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24120.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1696-20-4 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1696-20-4
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.159
Número MDL MFCD00006171
Clave InChI KYWXRBNOYGGPIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylmorpholine, n-acetylmorpholine, 1-morpholinoethanone, morpholine, 4-acetyl, n-acetylmorfolin, n-acetylmorfolin czech, ethanone, 1-4-morpholinyl, n-acetyl morpholine, 1-morpholin-4-yl ethan-1-one, acetylmorpholine
PubChem CID 15543
Nombre IUPAC 1-morfolín-4-iletanona
SMILES CC(=O)N1CCOCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Acetylmorpholine
Punto de fusión 9°C to 10°C
Densidad 1.116
Punto de ebullición 245°C to 246°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4845
Cantidad 100 g
Beilstein 111971
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 98%