Learn More
Heptoacetato de N-acetillactosamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyllactosamine Heptaacetate |
| CAS | 73208-61-4 |
| Fórmula molecular | C28 H39 N O18 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H39NO18/c1-11(30)29-21-24(41-15(5)34)22(19(9-38-12(2)31)45-27(21)44-18(8)37)47-28-26(43-17(7)36)25(42-16(6)35)23(40-14(4)33)20(46-28)10-39-13(3)32/h19-28H,9-10H2,1-8H3,(H,29,30)/t19-,20-,21-,22-,23+,24-,25+,26-,27-,28+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@H](OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-4,6-diacetiloxi-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxioxan-2-il]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 677.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 677.2167 |