Learn More
N-acetilisoleucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetylisoleucine |
| CAS | 3077-46-1 |
| Fórmula molecular | C8H15NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl-L-isoleucine, N-Acetylisoleucine, NSC 203807 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO3/c1-4-5(2)7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,7-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@@H]([C@H](NC(C)=O)C(O)=O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S)-2-acetamido-3-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 173.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.1052 |