Learn More
N-Acetylhistamine, MedChemExpress
Código de producto. 16410897
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16410897 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16410897 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112175
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress N-Acetylhistamine is a histamine metabolite. N-acetylhistamine can be used as a potential biomarker of histidine metabolism for anaphylactoid reactions.
N-Acetylhistamine is a histamine metabolite. N-acetylhistamine can be used as a potential biomarker of histidine metabolism for anaphylactoid reactions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylhistamine
CAS 673-49-4
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H11N3O
Sinónimo N-Omega-acetylhistamine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (652.83 mM)
SMILES CC(NCCC1=CN=CN1)=O
Peso molecular (g/mol) 153.18
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 99.79%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation