Learn More
N-acetilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetylglycine |
| CAS | 543-24-8 |
| Fórmula molecular | C4H7NO3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Aceturic Acid, 2-(Acetylamino)acetic Acid, 2-Acetamidoacetic Acid, 86: PN: WO2006125227 FIGURE: 1 claimed protein, Acetamidoacetic Acid, Acetylaminoacetic Acid, Acetylglycine, Acetylglycocoll, Ethanoylaminoethanoic Acid, N-Acetylglycine, NSC 7605 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO3/c1-3(6)5-2-4(7)8/h2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | CC(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetamidoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 117.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.0426 |