Learn More
N-Acetylglycine, MedChemExpress
Código de producto. 16492698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16492698 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16492698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0069
MedChemExpress N-Acetylglycine (Aceturic acid) is a minor constituent of numerous foods with no genotoxicity or acute toxicity. N-acetylglycine is used in biological research of peptidomimetics.
N-Acetylglycine (Aceturic acid) is a minor constituent of numerous foods with no genotoxicity or acute toxicity. N-acetylglycine is used in biological research of peptidomimetics.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylglycine
CAS 543-24-8
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H7NO3
Sinónimo Aceturic acid Acetamidoacetic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (853.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (426.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 117.1
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.1
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism