Learn More
N-acetilglicina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10716321 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10716321 500 g Frasco de plástico 500 g
10468240 100 g Frasco de plástico 100 g
10299643 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10716321 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102575000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 543-24-8 | C4H7NO3 | 117.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-24-8
Fórmula molecular C4H7NO3
Peso molecular (g/mol) 117.1
Número MDL MFCD00004275
Clave InChI OKJIRPAQVSHGFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-acetylglycine, aceturic acid, acetamidoacetic acid, acetylglycine, ac-gly-oh, glycine, n-acetyl, acetylaminoacetic acid, acetylamino-acetic acid, acetylglycocoll, ethanoylaminoethanoic acid
PubChem CID 10972
ChEBI CHEBI:40410
Nombre IUPAC Ácido 2-acetamidoacético
SMILES CC(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylglycine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 207.0°C to 209.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CONHCH2CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 04, 354
Índice Merck 15, 75
Información de solubilidad Solubility in water: 2.7% (15°C). Other solubilities: moderately soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, chloroform and, glacial acetic acid, practically insoluble in ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino