Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetilglicina, 99 %
Código de producto. 11424957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424957 500 g 500 g
11414957 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424957 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21887.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 543-24-8 | C4H7NO3 | 117.104 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-24-8
Fórmula molecular C4H7NO3
Peso molecular (g/mol) 117.104
Número MDL MFCD00004275
Clave InChI OKJIRPAQVSHGFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-acetylglycine, aceturic acid, acetamidoacetic acid, acetylglycine, ac-gly-oh, glycine, n-acetyl, acetylaminoacetic acid, acetylamino-acetic acid, acetylglycocoll, ethanoylaminoethanoic acid
PubChem CID 10972
ChEBI CHEBI:40410
Nombre IUPAC Ácido 2-acetamidoacético
SMILES CC(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylglycine
Punto de fusión ∼210°C (decomposition)
Beilstein 774114
Índice Merck 14,80
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.1
Porcentaje de pureza 99%