Learn More
N-Acetilglicinamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491457 5 g 5 g
11481457 1 g 1 g
11401467 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24940.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2620-63-5 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2620-63-5
Fórmula molecular C4H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00008029
Clave InChI WQELDIQOHGAHEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-acetylglycine amide, n-alpha-acetylglycinamide, unii-97sv9afw2z, acetamide, n-2-amino-2-oxoethyl, nalpha-acetylglycinamide, n-.alpha.-acetylglycinamide, 97sv9afw2z, ethanimidic acid, n-2-amino-2-oxoethyl, acetylglutamide, acetylglycinamide
PubChem CID 28326
Nombre IUPAC 2-acetamidoacetamida
SMILES CC(=O)NCC(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylglycinamide
Punto de fusión 136°C to 140°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1753982
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 97%