Learn More
N-Acetiletilenodiamina, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373027 25 g 25 g
11363027 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13398.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1001-53-2 | C4H10N2O | 102.137 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1001-53-2
Fórmula molecular C4H10N2O
Peso molecular (g/mol) 102.137
Número MDL MFCD00008163
Clave InChI DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-aminoethyl acetamide, n-acetylethylenediamine, acetamide, n-2-aminoethyl, n-2-amino-ethyl-acetamide, unii-fql33v3kzd, fql33v3kzd, acetylethylenediamine, 2-acetamidoethylamine, acetylethylene diamine, n-acetylethylendiamine
PubChem CID 66082
Nombre IUPAC N-(2-aminoetil)acetamida
SMILES CC(=O)NCCN
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Acetylethylenediamine
Punto de fusión 44°C to 50°C
Punto de ebullición 128°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3CONHCH2CH2NH2
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Beilstein 1743120
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.14
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico