Learn More
N-Acetiletanolamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10173291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10173291 5 g Frasco de vidrio 5 g
10411202 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10173291
Marca: Thermo Scientific Acros 146200050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-26-7 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-26-7
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.12
Número MDL MFCD00002836
Clave InChI PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
PubChem CID 8880
ChEBI CHEBI:74687
Nombre IUPAC N-(2-hidroxietil)acetamida
SMILES CC(=O)NCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylethanolamine
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15.8°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 135°C to 137°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 176°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CONHCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4720 to 1.474
Cantidad 5 g
Beilstein 04, I, 430
Gravedad específica 1.11
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Acetylethanolamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.