Learn More
N-Acetiletanolamina, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365229 100 g 100 g
11375229 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18638.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-26-7 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
It finds its uses as antistatic agent, foam boosting agent, hair conditioning humectant, skin conditioning surfactant and viscosity controlling agent in cosmetics industry. It is a non-tacky glycerine alternative for use in skin and hair care. It has humectant and lubricant properties for use in shampoos, treatment products and hair conditioners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como agente antiestático, agente potenciador de espuma, humectante acondicionador del cabello, surfactante acondicionador de la piel y agente de control de viscosidad en la industria cosmética. Es una alternativa a la glicerina no pegajosa para su uso en el cuidado de la piel y el cabello. Tiene propiedades humectantes y lubricantes para uso en champús, productos de tratamiento y acondicionadores para el cabello.
Solubilidad
Soluble en agua, 1e + 0,006 mg/l a 25 °C (est.), soluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-26-7
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.121
Número MDL MFCD00002836
Clave InChI PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
PubChem CID 8880
ChEBI CHEBI:74687
Nombre IUPAC N-(2-hidroxietil)acetamida
SMILES CC(=O)NCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylethanolamine
Densidad 1.12
Punto de ebullición 151°C to 155°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 177°C (351°F)
Fórmula lineal CH3CONHCH2CH2OH
Índice de refracción 1.472
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water,1e+006mg/L @ 25°C (est),soluble in alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza ≥90%