Learn More
N-Acetildesloratadina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyldesloratadine |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21ClN2O/c1-14(25)24-11-8-15(9-12-24)20-19-7-6-18(22)13-17(19)5-4-16-3-2-10-23-21(16)20/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.1342 |
| Porcentaje de pureza | >95% |