Learn More
N-Acetildesloratadina, TRC
Código de producto. 30136815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136815 1 g 1 g
30136907 100 mg 100 miligramos
30011047 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1684701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117796-52-8
Fórmula molecular C21 H21 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 352.86
Sinónimo Ethanone, 1-[4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl]- (ACI), 1-[4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl]ethanone (ACI), 11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, piperidine deriv. (ZCI), Piperidine, 1-acetyl-4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)- (9CI), N-Acetyldesloratadine, Sch 37370
Nombre IUPAC 1-[4-(8-cloro-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina-11-ilideno)piperidina-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyldesloratadine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21ClN2O/c1-14(25)24-11-8-15(9-12-24)20-19-7-6-18(22)13-17(19)5-4-16-3-2-10-23-21(16)20/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.1342
Porcentaje de pureza >95%