Learn More
N-Acetilcisteína Amida, TRC
Código de producto. 17912475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912475 100 mg 100 miligramos
17972775 25 mg 25 miligramos
17983465 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17912475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA172195100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38520-57-9
Fórmula molecular C5H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 162.21
Sinónimo (2R)-2-(Acetylamino)-3-mercaptopropanamide; N-Acetyl-L-cysteinamide
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-sulfanilpropanamida
SMILES CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylcysteine Amide
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-3(8)7-4(2-10)5(6)9/h4,10H,2H2,1H3,(H2,6,9)(H,7,8)/t4-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Porcentaje de pureza >95%