Learn More
N-Acetylcysteine amide, MedChemExpress
Código de producto. 16487087
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487087 5 mg 5 miligramos
16411149 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16487087 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110256
MedChemExpress N-Acetylcysteine amide is a cell membranes and blood brain barrier permeant thiol antioxidant and neuroprotective agent, reduces ROS production.
N-Acetylcysteine amide is a cell membranes and blood brain barrier permeant thiol antioxidant and neuroprotective agent, reduces ROS production.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylcysteine amide
Forma física Solid
CAS 38520-57-9
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H10N2O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 200 mg/mL (1232.97 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (616.48 mM)
SMILES CC(N[C@@H](CS)C(N)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 162.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.21
Porcentaje de pureza 95.0%